Learn More
2,3-Dihidrofurano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10773001
compliance-icons compliance-icons
2,3-Dihidrofurano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10773001
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10773001
Marca: Thermo Scientific Acros 190445000
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1191-99-7
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00003205
Clave InChI JKTCBAGSMQIFNL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70934
ChEBI CHEBI:51662
Nombre IUPAC 2,3-dihidrofurano
SMILES C1CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydrofuran
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9270g/mL
Punto de ebullición 54°C to 55°C
Temperatura de inflamación -24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4220 to 1.424
Cantidad 500 g
Beilstein 17, III, 141
Fieser 12,189; 15,95
Gravedad específica 0.927
Sinónimo 4,5-dihydrofuran, furan, 2,3-dihydro, furan, dihydro, dihydrofuran, 2,3 dihydrofuran, dihydrofurane, 2,3dihydrofuran, furan,3-dihydro, 2,3-dihydrofurane, 2,3-dihydro-furan
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0445146 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/02/2024 Catalog Number
Número de loteA0437632 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/01/2022 Catalog Number
Número de loteA0387025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2020 Catalog Number
Número de loteA0421344 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/08/2020 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dihydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
2,3-Dihidrofurano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >