Learn More
Ácido 2,3-dihidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571591
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-38-8
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002446
Clave InChI GLDQAMYCGOIJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechuic acid, o-pyrocatechuic acid, 2-pyrocatechuic acid, 3-hydroxysalicylic acid, dobk, dhba, 2,3-dihydroxybenzoicacid, benzoic acid, 2,3-dihydroxy, catecholcarboxylic acid, 2,3-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 19
ChEBI CHEBI:18026
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydroxybenzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204°C to 208°C
Color Beige a marrón o gris rosáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 375
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.