missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dimetoxitolueno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
36.30€ - 108.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 4463-33-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 152.193 |
Número MDL | MFCD00008379 |
Clave InChI | WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, # |
PubChem CID | 78215 |
Nombre IUPAC | 1,2-dimetoxi-3-metilbenceno |
SMILES | CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11484703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11617.06 |
5 g |
36.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494703
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11617.14 |
25 g |
108.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,3-Dimethoxytoluene has been used to prepare 6,7-dimethoxy-4-hydroxyisochroman-3-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 2,3-dimetoxitolueno se ha utilizado para preparar 6,7-dimetoxi-4-hidroxiisocroman-3-ona.
Solubilidad
Soluble en diclorometano. No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles como agentes oxidantes.
Identificadores de productos químicos
4463-33-6 | |
152.193 | |
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N | |
78215 | |
CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC |
C9H12O2 | |
MFCD00008379 | |
2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, # | |
1,2-dimetoxi-3-metilbenceno |
Especificaciones
2,3-Dimethoxytoluene | |
1.024 | |
85°C (185°F) | |
C9H12O2 | |
MFCD00008379 | |
2,3-dimethoxytoluene, 3-methylveratrole, benzene, 1,2-dimethoxy-3-methyl, dimethoxytoluene, 1,2-dimethoxy-3-methyl-benzene, acmc-1ae12, 1-methyl-2,3-dimethoxybenzene, 3-methylcatechol, dimethyl ether, # | |
WMXFNCKPYCAIQW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dimetoxi-3-metilbenceno | |
78215 | |
≥98% |
4463-33-6 | |
202°C to 203°C | |
Aromatic | |
1.514 | |
1940962 | |
Soluble in Dichloromethane. Not miscible in water. | |
CC1=C(C(=CC=C1)OC)OC | |
152.193 | |
152.19 |
Seguridad y manipulación
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 224-726-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only