Learn More
2,3-Dimetil-1,3-butadieno, 98 %, estabilizado con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11316846
2,3-Dimetil-1,3-butadieno, 98 %, estabilizado con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316846
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11316846
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04207.09
Solicitar formato a granel o personalizado
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene undergoes Diels Alder cycloaddition reaction and it also participates in polymerization reactions. It is also involved in manufacturing of synthetic rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetil-1,3-butadieno se somete a la reacción de cicloadición de Diels Alder y también participa en las reacciones de polimerización. También interviene en la fabricación de caucho sintético.
Solubilidad
Miscible con cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-81-5
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00008595
Clave InChI SDJHPPZKZZWAKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dimethyl-1,3-butadiene, biisopropenyl, 2,3-dimethylbutadiene, diisopropenyl, 2,3-dimethylenebutane, 1,3-butadiene, 2,3-dimethyl, unii-61tuu25hco, 61tuu25hco, 2,3-dimethyl-buta-1,3-diene, 2,3-diene
PubChem CID 10566
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbuta-1,3-dieno
SMILES CC(=C)C(C)=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethyl-1,3-butadiene
Nombre de nota stabilized with 100ppm BHT
Punto de fusión -76°C
Densidad 0.726
Punto de ebullición 68°C to 69°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 10 g
Número UN UN3295
Beilstein 605285
Índice Merck 14,3238
Información de solubilidad Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.15
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253582 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/01/2025 Catalog NumberL04207.18,L04207.09
Número de lote10237988 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberL04207.18,L04207.09
Número de lote10206001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL04207.18,L04207.09
Número de lote10176515 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL04207.18,L04207.09
Número de lote10137042 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL04207.18,L04207.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,3-Dimetil-1,3-butadieno, 98 %, estabilizado con 100 ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals >