Learn More
2,3-Dimetil-1-buteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
44.22€ - 143.72€
CAS | 563-78-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H12 |
Peso molecular (g/mol) | 84.162 |
Número MDL | MFCD00008923 |
Clave InChI | OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci |
PubChem CID | 11249 |
Nombre IUPAC | 2,3-dimetilbut-1-eno |
SMILES | CC(C)C(=C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11307545
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05675.06 |
5 g |
44.22€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11317545
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L05675.14 |
25 g |
143.72€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
563-78-0 | |
84.162 | |
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N | |
11249 | |
CC(C)C(=C)C |
C6H12 | |
MFCD00008923 | |
2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci | |
2,3-dimetilbut-1-eno |
Especificaciones
2,3-Dimethyl-1-butene | |
-157°C | |
−18°C (−°F) | |
MFCD00008923 | |
505982 | |
OWWIWYDDISJUMY-UHFFFAOYSA-N | |
2,3-dimetilbut-1-eno | |
11249 | |
99% |
563-78-0 | |
56°C to 57°C | |
C6H12 | |
UN3295 | |
2,3-dimethyl-1-butene, 1-butene, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylbutene, 2,3-dimethylbutene-1, 2,3-dimethyl butene, acmc-1aqwm, butene, 2,3-dimethyl, ch3 2chc ch3 =ch2, 1-butene, 2,3-dimethyl-8ci 9ci | |
CC(C)C(=C)C | |
84.162 | |
84.16 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H304
Líquido y vapor altamente inflamables.
Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.
GHS P Statement
P210-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR