Learn More
ácido 2,3-dimetil-1h-indol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10182974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
10182974 1 g 1 g
10738825 250 mg 250 miligramos
10346854 10 g 10 g
3 options
Código de producto. 10182974
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07746DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14844-73-6
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Clave InChI KHJGIMZYCBPOBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693386
Nombre IUPAC ácido 2,3-dimetil-1H-indol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dimethyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1h-indole-5-carboxylic acid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethylindole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-2,3-dimethyl-1h-indole, 2,3-dimethyl-indole-5-carboxylic acid, 1h-indole-5-carboxylicacid,2,3-dimethyl, 1h-indole-5-carboxylicacid, 2,3-dimethyl, 2,3-dimethyl-1h-indole-5-carboxylic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%