Learn More
2,3-dimetilbutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485856
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 11485856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22223.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
CAS: 79-29-8 | C6H14 | 86.178 g/mol
2,3-Dimethylbutane is a branched saturated hydrocarbon for proteomics research. It is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,3-dimetilbutano es un hidrocarburo saturado ramificado para la investigación proteómica. Se utiliza en síntesis orgánica, agentes catalizadores, aditivos petroquímicos.
Solubilidad
Soluble en agua (1 mg/ml a 22 °C), DMSO, etanol, acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, oxígeno, amoníaco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-29-8
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.178
Número MDL MFCD00008925
Clave InChI ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diisopropyl, biisopropyl, butane, 2,3-dimethyl, 1,1,2,2-tetramethylethane, hsdb 76, unii-68isq7a432, ccris 6020, ch3 2chch ch3 2, acmc-1bmfq, dsstox_cid_5112
PubChem CID 6589
Nombre IUPAC 2,3-dimetilbutano
SMILES CC(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylbutane
Punto de fusión -129°C
Punto de ebullición 57°C to 59°C
Temperatura de inflamación −29°C (−20°F)
Olor Mild
Cantidad 5 g
Número UN UN2457
Beilstein 1730737
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza 99%