Learn More
2,3-Dimetilpentano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330308
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11330308
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043707.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 565-59-3 | C7H16 | 100.21 g/mol
It is used in the liquid-phase oxidation of 2,4-dimethylpentane and in a study on the preparation and the physical constants of a number of alkanes and cycloalkanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-59-3
Fórmula molecular C7H16
Peso molecular (g/mol) 100.21
Número MDL MFCD00009337
Clave InChI WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo pentane, 2,3-dimethyl, 3,4-dimethylpentane, acmc-1an9i, 3-01-00-00445 beilstein handbook reference, 2,3-dimethylpentane, 2,3-dimethylpentane, analytical standard
PubChem CID 11260
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpentano
SMILES CCC(C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dimethylpentane
Densidad 0.690 g/mL
Punto de ebullición 89°C to 90°C
Temperatura de inflamación −6°C (21°F)
Índice de refracción 1.392
Cantidad 25 g
Número UN UN1206
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido