Learn More
Éster dimetilo de ácido 2-(3-metoxialiliden)malónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10490911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10490911 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
11995121 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10490911
Marca: Thermo Scientific Acros 302090025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41530-32-9 | C9H12O5 | 200.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41530-32-9
Fórmula molecular C9H12O5
Peso molecular (g/mol) 200.19
Clave InChI NOBNTZJTOBIOHL-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-3-methoxyallylidene malonate, 1,3-dimethyl 2-2e-3-methoxyprop-2-en-1-ylidene propanedioate, 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, 96, dimethyl 2-e-3-methoxyprop-2-enylidene propanedioate, propanedioic acid, 3-methoxy-2-propenylidene-, dimethyl ester, dimethyl e-2-3-methoxyallylidene malonate, 3-methoxy-2-propenylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-2e-3-methoxy-2-propenylidene malonate #
PubChem CID 5374172
Nombre IUPAC dimetil 2-[(E)-3-metoxiprop-2-eniliden]propanodioato
SMILES COC=CC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
Color Verde-amarillo
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C (0.3 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de fusión baja