Learn More
2(3)-terc-Butil-4-metoxifenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol is used as an industrial antioxidant. It is used as a food additive, preservative in food packaging, animal feed, cosmetics, rubber, and petroleum products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2(3)-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como antioxidante industrial. Se emplea como aditivo alimentario y conservante en el envasado de alimentos, así como en piensos, cosméticos, caucho y productos derivados del petróleo.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol, cloroformo, grasas y aceites. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar lejos de la luz y agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2(3)-tert-Butyl-4-methoxyphenol |
Punto de fusión | 55°C to 65°C |
Cantidad | 50 g |
Sensibilidad | Light sensitive |
Índice Merck | 14,1547 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol,methanol,chloroform,fats,and oils. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.25 |
Porcentaje de pureza | 96% |