Learn More
2,4,4-Trimetil-1-penteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 4, 4-Trimethyl-1-pentene |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | -101°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.7000g/mL |
| Punto de ebullición | 101°C to 102°C |
| Temperatura de inflamación | -6°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,4,4-Trimethyl-1-pentene
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- MIXTURE LIST-Contém: 2,4,4-Trimethyl-1-pentene