Learn More
2,4,4-Trimetil-2-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4, 4-Trimethyl-2-pentene |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -106.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.7200g/mL |
Punto de ebullición | 104.0°C |
Temperatura de inflamación | 2°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0429769 | Certificado de análisis | 09/11/2023 | 162631000,162630050 |
A0425988 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 162631000,162630050 |
A0398367 | Certificado de análisis | 05/01/2023 | 162631000,162630050 |
A0437444 | Certificado de análisis | 10/01/2022 | 162631000,162630050 |
A0428998 | Certificado de análisis | 13/04/2021 | 162631000,162630050 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4,4-Trimetil-2-penteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido