Learn More
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencensulfonilo, 97 %, ACROS Organics™ Código de producto.: 15177422
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencensulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15177422
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15177422
Marca: Thermo Scientific Acros 448880050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220227-21-4
Fórmula molecular C6H2ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 230.59
Clave InChI STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
Nombre IUPAC cloruro de 2,4,5-trifluoroobencenosulfonilo
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4, 5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.6570g/mL
Temperatura de inflamación >100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F3C6H2SO2Cl
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.657
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402-Almacenar en un lugar seco.
Título del producto
Cloruro de 2,4,5-trifluorobencensulfonilo, 97 %, ACROS Organics™ >