Learn More
2,4,5-Trifluorofenol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15473217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15473217 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15473217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20395.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,5-Trifluorophenol
CAS 2268-16-8
Punto de fusión 39°C to 42°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Phenol-like
Fórmula molecular C6H3F3O
Número MDL MFCD00061215
Cantidad 1 g
Número UN UN2921
Sinónimo phenol, 2,4,5-trifluoro, phenol,2,4,5-trifluoro, 2,4,5-tfifluorophenol, 2,4,5-trifluoro-phenol, 2,4,5-?trifluorophenol, acmc-1cne2, 2,4,5-trifluorophenol, 2,4,5-tris fluoranyl phenol, 2,4,5-trifluorophenol 1gr
Clave InChI ODGMYCITQAIRCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)O
Nombre IUPAC 2,4,5-trifluorofenol
Peso molecular (g/mol) 148.084
PubChem CID 123153
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.09
Porcentaje de pureza 94%