Learn More
2,4,6-Colidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4,6-colidina se utiliza como fijador de tejidos para microscopía electrónica. Es útil en reacciones de deshidrohalogenación y actúa como disolvente para la escisión de ésteres obstaculizados por yoduro de litio anhidro.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, metanol, acetona, cloroformo, benceno, tolueno y ácidos diluidos.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
La 2,4,6-colidina se utiliza como fijador de tejidos para microscopía electrónica. Es útil en reacciones de deshidrohalogenación y actúa como disolvente para la escisión de ésteres obstaculizados por yoduro de litio anhidro.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua. Miscible con éter, metanol, acetona, cloroformo, benceno, tolueno y ácidos diluidos.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes y ácidos fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Collidine |
Punto de fusión | -43°C |
Densidad | 0.916 |
pH | 9 to 10 |
Punto de ebullición | 171°C to 172°C |
Temperatura de inflamación | 54°C (129°F) |
Olor | Unpleasant |
Índice de refracción | 1.498 |
Cantidad | 25 mL |
Número UN | UN1992 |