Learn More
2,4,6-Tricloroanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
Tetrachloronitrobenzene was prepared from 2:4:6-trichloroaniline,which was converted by a Sandmeyer reaction into 1:2:3:5- tetrachlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetracloronitrobenceno se preparó a partir de 2:4:6-tricloroanilina, convertida por una reacción de Sandmeyer en 1:2:3:5- tetraclorobenceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
El tetracloronitrobenceno se preparó a partir de 2:4:6-tricloroanilina, convertida por una reacción de Sandmeyer en 1:2:3:5- tetraclorobenceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Trichloroaniline |
Punto de fusión | 75°C to 79°C |
Punto de ebullición | 262°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN2018 |
Beilstein | 879568 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.46 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |