Learn More
2,4,6-Triclorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11439173
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
88-06-2
C6H3Cl3O
MFCD00002172
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
6914
CHEBI:28755
2,4,6-triclorofenol
88-06-2
C6H3Cl3O
MFCD00002172
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
6914
CHEBI:28755
2,4,6-triclorofenol
2,4,6-Trichlorophenol, antiseptic, defoliant, and glue preservative, chemical intermediate, anti-mildew treatment, solvent for polyester fiber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-triclorofenol se utiliza como antiséptico, defoliante, conservante del pegamento, intermedio químico, tratamiento antimoho y disolvente para fibras de poliéster.
Solubilidad
Soluble en agua (0,8 g/l).
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Trichlorophenol, 98%
Punto de fusión 63°C to 68°C
Densidad 1.675
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 250 g
Número UN UN2020
Beilstein 776729
Índice Merck 14,9644
Sinónimo dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
Información de solubilidad Soluble in water(0.8g/L).
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Peso molecular (g/mol) 197.439
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.45
Porcentaje de pureza 98%