Learn More
2,4,6-Triisopropilbencenosulfonil hidrazida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
11333407 2 g 2 g
11343407 0.5 g 0.50 g
2 options
Código de producto. 11333407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 017976.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Como reactivo para la generación de diimida
As a reagent for generation of diimide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39085-59-1
Fórmula molecular C15H26N2O2S
Peso molecular (g/mol) 298.45
Número MDL MFCD00014750
Clave InChI UGRVYFQFDZRNMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonohydrazide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonohydrazide, benzenesulfonic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl-, hydrazide, tpsh, ksc918s7f, 2,4,6-triisopropylbenzene sulfonohydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfono hydrazide, 2,4,6-triisopropylbenzene sulphonohydrazide
PubChem CID 359333
Nombre IUPAC 2,4,6-tri(propan-2-il)benzenesulfonohidrazida
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl hydrazide
Punto de fusión 110°C to 112°C (decomposition)
Cantidad 2 g
Beilstein 2145001
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.58
Forma física cristalino/a/s