Learn More
2,4,6-Trifenilpirilio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate is used as a sensitizer to carry out the photo oxidation of cathecol. It is also used in the preparation of three N-alkylpyridinium photosensitizers by reacting with (1R,2S)-(-)-norephedrine, (S)-(+)-2-(aminomethyl)pyrrolidine and (R)-(-)-1-cyclohexylethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4,6-trifenilpirilio tetrafluoroborato se utiliza como sensibilizador para llevar a cabo la fotooxidación del catecol. También se utiliza en la preparación de tres fotosensibilizadores de N-alquilpiridinio al reaccionar con (1R,2S)-(-)-norefedrina, (S)-(+)-2-(aminometil)pirrolidina y (R)-(-)-1-ciclohexiletilamina.
Solubilidad
Insoluble en agua, alcohol etílico y éter dietílico. Soluble en ácido trifluoacético.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
El 2,4,6-trifenilpirilio tetrafluoroborato se utiliza como sensibilizador para llevar a cabo la fotooxidación del catecol. También se utiliza en la preparación de tres fotosensibilizadores de N-alquilpiridinio al reaccionar con (1R,2S)-(-)-norefedrina, (S)-(+)-2-(aminometil)pirrolidina y (R)-(-)-1-ciclohexiletilamina.
Solubilidad
Insoluble en agua, alcohol etílico y éter dietílico. Soluble en ácido trifluoacético.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacénese bajo gas inerte. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4,6-Triphenylpyrylium tetrafluoroborate |
Punto de fusión | 248°C to 254°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3586533 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water,ethyl alcohol,diethyl ether. Soluble in trifluroacetic acid. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |