missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Clorofenil)tioacetamida, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11377039
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11377039

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26864.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
La 2-(4-clorofenil)tioacetamida se utiliza como producto intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 17518-48-8
Fórmula molecular C8H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 185.67
Número MDL MFCD00278249
Clave InChI QHCDYIRWTPEABF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-chlorophenyl ethanethioamide, 2-4-chlorophenyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl-thioacetamide, benzeneethanethioamide,4-chloro, 1-amino-2-4-chlorophenyl ethane-1-thione, acmc-1bvbi, maybridge1_003392, 4-chlorophenylthioacetamide, 4-chlorobenzenethioacetamide, 4-chlorophenyl thioacetamide
PubChem CID 2734827
Nombre IUPAC 2-(4-Clorofenil)etanetioamida
SMILES NC(=S)CC1=CC=C(Cl)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(4-Chlorophenyl)thioacetamide
Punto de fusión 127°C to 130°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.67
Porcentaje de pureza 97%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado