Learn More
2,4'-Dibromoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764601
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-73-0
Fórmula molecular C8H6Br2O
Peso molecular (g/mol) 277.94
Número MDL MFCD00000200
Clave InChI FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
Nombre IUPAC 2-bromo-1-(4-bromofenil)etanona
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4'-Dibromoacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107°C to 111°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 1415°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4COCH2Br
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 285
Fieser 01,77; 03,34
Índice Merck 15, 1438
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in warm alcohol,soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.