Learn More
Cloruro de 2,4-dicloro-N-hidroxibencenocarboximidoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 4-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | Cl2C6H3CCl=NOH |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.47 |
| Porcentaje de pureza | 97% |