Learn More
2,4-Dicloroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474090
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11474090
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10518.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 554-00-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-00-7
Fórmula molecular C6H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 162.013
Número MDL MFCD00007661
Clave InChI KQCMTOWTPBNWDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzenamine, benzenamine, 2,4-dichloro, 2,4-dichloranilin, o,p-dichloroaniline, aniline, 2,4-dichloro, 2,4-dca, 2,4-dichlorophenylamine, 2,4-dichloro-phenylamine, unii-19ae42m6ws, 2,4-dichloranilin german
PubChem CID 11123
ChEBI CHEBI:46635
Nombre IUPAC 2,4-dicloroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloroaniline
Punto de fusión 59°C to 63°C
Densidad 1.567
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Cantidad 250 g
Número UN UN3442
Beilstein 386422
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.02
Porcentaje de pureza 99%