Learn More
Ácido 2,4-diclorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Descripción
2,4-Dichlorobenzoic acid is used as reagent during the synthesis of pyrimido[2?,1?:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxaline derivatives. It is also used as starting reagent during the synthesis of 1-(substituted)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-secondary amino)-quinoline-3-carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-diclorobenzoico se utiliza como reactivo durante la síntesis de derivados pirimido[2′,1′:2,3]tiazolo[4,5-b]quinoxalina. También se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de ácidos 1-(sustituido)-1,4-dihidro-6-nitro-4-oxo-7-(aminosecundario sub)-quinolina-3-carboxílico.
Solubilidad
Soluble en etanol (100 mg/ml), agua (0,48 mg/ml), alcohol, éter y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 2,4-diclorobenzoico se utiliza como reactivo durante la síntesis de derivados pirimido[2′,1′:2,3]tiazolo[4,5-b]quinoxalina. También se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de ácidos 1-(sustituido)-1,4-dihidro-6-nitro-4-oxo-7-(aminosecundario sub)-quinolina-3-carboxílico.
Solubilidad
Soluble en etanol (100 mg/ml), agua (0,48 mg/ml), alcohol, éter y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dichlorobenzoic acid |
Punto de fusión | 159°C to 164°C |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1868192 |
Información de solubilidad | Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.01 |
Porcentaje de pureza | 98% |