Learn More
Alcohol de 2,4-diclorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440963
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11440963
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13338.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1777-82-8 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
2,4-Dichlorobenzyl alcohol is an antiseptic found in commercially available throat lozenges. Also used deactivate Respiratory syncytial virus and SARS-Cov.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 2,4-diclorobencilo es un antiséptico que se encuentra en las pastillas para la garganta disponibles comercialmente. También se utiliza desactivar el virus sincicial respiratorio y SARS-Cov.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1777-82-8
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00004606
Clave InChI DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichlorobenzyl alcohol, 2,4-dichlorophenyl methanol, dybenal, 2,4-dichlorobenzenemethanol, rapidosept, myacide sp, benzenemethanol, 2,4-dichloro, benzyl alcohol, 2,4-dichloro, unii-1nkx3648j9, 2,4-dichlorobenzylalcohol
PubChem CID 15684
ChEBI CHEBI:48220
Nombre IUPAC (2,4-Diclorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Punto de fusión 57°C to 61°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1448652
Índice Merck 14,3060
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 99%