Learn More
2,4-Difluoro-5-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2,4-Difluoro-5-nitrophenol may be used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,4-difluoro-5-nitrofenol se puede utilizar en la síntesis química.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua, pero fácilmente soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 2,4-difluoro-5-nitrofenol se puede utilizar en la síntesis química.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua, pero fácilmente soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluoro-5-nitrophenol |
Punto de fusión | 112°C to 120°C |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water but readily soluble in organic solvents. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.09 |
Porcentaje de pureza | 98% |