Learn More
2,4-Difluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11400284
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
367-25-9
C6H5F2N
129.11
MFCD00007648
CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
9709
2,4-difluoroanilina
NC1=CC=C(F)C=C1F
367-25-9
C6H5F2N
129.11
MFCD00007648
CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
9709
2,4-difluoroanilina
NC1=CC=C(F)C=C1F
2,4-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,4-difluoroanilina es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,4-Difluoroaniline
Punto de fusión -8°C to -7°C
Densidad 1.281
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.507
Cantidad 100 g
Número UN UN2941
Beilstein 2802556
Índice Merck 14,3147
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 99%