Learn More
Clorhidrato de 2,4-difluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride |
Punto de fusión | ∼255°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 5411448 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.59 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Clorhidrato de 2,4-difluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido