Learn More
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10479310
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10479310
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10479310
Marca: Thermo Scientific Acros 173641000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-01-2
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00011686
Clave InChI IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehydeMostrar másMostrar menos
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 133.0°C to 138.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CHO
Cantidad 100 g
Beilstein 08,241
Índice Merck 15,8277
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,glacial acetic acic
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0459543 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog Number173645000,173640250,173641000
Número de loteA0456138 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2023 Catalog Number173645000,173640250,173641000
Número de loteA0453843 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number173645000,173640250,173641000
Número de loteA0431988 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/01/2023 Catalog Number173645000,173640250,173641000
Número de loteA0399963 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number173645000,173640250,173641000
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >