Learn More
2,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11964791
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-01-2
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00011686
Clave InChI IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
PubChem CID 7213
ChEBI CHEBI:50198
Nombre IUPAC 2,4-dihidroxibenzaldehído
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 133.0°C to 138.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 220.0°C to 228.0°C (22.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 % min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 08,241
Índice Merck 15,8277
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform and,glacial acetic acic
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino