Learn More
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11470024
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470024
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11470024
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13545.36
Solicitar formato a granel o personalizado
2,4-Dihydroxybenzoic acid is used in Intermediates, Plasticizers, Plastic and Rubber Products, a organic building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,4-dihidroxibenzoico se utiliza en intermediarios, plastificantes, plásticos y productos de caucho, un bloque orgánico de construcción.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-86-1
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00002451
Clave InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
PubChem CID 1491
Nombre IUPAC ácido 2,4-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼226°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 1946213
Índice Merck 14,8157
Información de solubilidad Soluble in water(70g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 2,4-Dihydroxybenzoicacid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 2,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >