Learn More
Isocianato de dimetil fenil de 2,4, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
Description
2,4-Dimethylphenyl isocyanate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de dimetil fenil de 2,4 se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, calor, alcohol y aminas.
El isocianato de dimetil fenil de 2,4 se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad, calor, alcohol y aminas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dimethylphenyl isocyanate |
Punto de ebullición | 114°C to 115°C (2 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2206 |
Beilstein | 386756 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.18 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |