Learn More
2,4-Dimetilestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234694
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2234-20-0
Fórmula molecular C10H12
Peso molecular (g/mol) 132.21
Número MDL MFCD00014937
Clave InChI OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s
PubChem CID 16694
Nombre IUPAC 1-etenil-2,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Dimethylstyrene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 0.9060g/mL
Punto de ebullición 73.0°C to 74.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C6H3CH=CH2
Índice de refracción 1.5410 to 1.5440
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.906
Estabilizante 0.05 % (ca.) t-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Dimethylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.