Learn More
2,4-Dinitroanilina, 99 % (peso seco), contiene hasta un 15 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,4-Dinitroaniline |
Punto de fusión | 176°C to 180°C |
Densidad | 1.61 |
Temperatura de inflamación | 224°C (435°F) |
Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), cont. hasta un 15 % de agua |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN1596 |
Beilstein | 982999 |
Índice Merck | 14,3270 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.12 |