Learn More
2,4-Difenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Diphenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde |
CAS | 864068-85-9 |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula molecular | C16H11NOS |
Número MDL | MFCD08060521 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 2,4-diphenylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2,4-diphenyl |
Clave InChI | QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N |
Mostrar más |
Título del producto
2,4-Difenil-1,3-tiazol-5-carbaldehído, ≥ 95 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido