Learn More
2-(4-Isobutilfenil)propanonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.28 |
| Porcentaje de pureza | 97% |