Learn More
2,4-Pentanodiona, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 4-Pentanedione |
Punto de fusión | -23.0°C |
Densidad | 0.9750g/mL |
Punto de ebullición | 133.0°C to 135.0°C |
Temperatura de inflamación | 35.5°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (GC) |
Envase | Tambor de plástico |
Fórmula lineal | CH3COCH2COCH3 |
Índice de refracción | 1.4510 to 1.4530 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,4-Pentanedione
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Líquido inflamable Categoría 3
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.