Learn More
2,5-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487457
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 15487457
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35053.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236.355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-di-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como un compuesto no tumorigénico en contraste con DBHQ.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1991-52-2
Fórmula molecular C15H24O2
Peso molecular (g/mol) 236.355
Número MDL MFCD00274238
Clave InChI FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
Nombre IUPAC 2,5-ditert-butil-4-metoxifenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Punto de fusión 99°C to 102°C
Color Blanco a crema
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.36
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino