Learn More
2,5-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol is used as a non-tumorigenic compound in contrast to DBHQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-di-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como un compuesto no tumorigénico en contraste con DBHQ.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 2,5-di-terc-butil-4-metoxifenol se utiliza como un compuesto no tumorigénico en contraste con DBHQ.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol |
Punto de fusión | 99°C to 102°C |
Color | Blanco a crema |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.36 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo cristalino |
RUO – Research Use Only
Título del producto
2,5-Di-terc-butil-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido