Learn More
2,5-Di-terc-butil-p-benzoquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
38.49€ - 150.75€
CAS 2460-77-7
Fórmula molecular C14H20O2
Peso molecular (g/mol) 220.312
Número MDL MFCD00019442
Clave InChI ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
PubChem CID 17161
Nombre IUPAC 2,5-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11312417
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10054.06
5 g
38.49€
5 g
11322417
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10054.14
25 g
150.75€
25 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2460-77-7
220.312
ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
17161
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
C14H20O2
MFCD00019442
2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
2,5-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
Especificaciones
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
152°C to 153°C
MFCD00019442
2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
220.312
220.31
2460-77-7
C14H20O2
2047945
ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
2,5-diterc-butilciclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
17161
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-552-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GU5140000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes