Learn More
Dihidrocloruro de 2,5-diaminohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11435087
Dihidrocloruro de 2,5-diaminohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435087
0.25 g
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Código de producto. 11435087
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21969.01
Solicitar formato a granel o personalizado
2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride is used in the preparation of polymers, synthetically cross-linked polyimide and silica hybrid films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,5-dihidrocloruro de diaminohidroquinona se utiliza en la preparación de polímeros, y películas híbridas de poliimida y sílice sintéticamente entrecruzadas.
Notas
Sensible al aire. Puede decolorarse a negro-violeta durante el almacenamiento. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24171-03-7
Fórmula molecular C6H10Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 213.058
Número MDL MFCD00239416
Clave InChI NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
Nombre IUPAC 2,5-diaminobenceno-1,4-diol; dihidrocloruro
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.06
Porcentaje de pureza 97%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10223285 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB21969.01,B21969.03
Número de lote10232794 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB21969.01,B21969.03
Número de lote10222160 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21969.01,B21969.03
Número de lote10209818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21969.01,B21969.03
Número de lote10213210 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB21969.01,B21969.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihidrocloruro de 2,5-diaminohidroquinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >