Learn More
2,5-dibromo-p-xileno, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311407
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11311407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L01776.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1074-24-4 | C8H8Br2 | 263.96 g/mol
2,5-Dibromo-p-xylene is used as a liquid crystal material. It is also used as an intermediate in agrochemicals and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,5-dibromo-p-xileno se utiliza como un material de cristal líquido. También se utiliza como intermediario en agroquímicos y en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en tolueno, etanol caliente y metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y álcalis fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-24-4
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.96
Número MDL MFCD00000091
Clave InChI QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-dibromo-2,5-dimethyl, p-xylene, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-dimethyl-1,4-dibromobenzene, 2,5-dibromo-4-xylene, 2,4-dibromobenzene, p-xylene,5-dibromo, pubchem14829, acmc-1c2tg
PubChem CID 66175
Nombre IUPAC 1,4-dibromo-2,5-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC(Br)=C(C)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dibromo-p-xylene
Punto de fusión 72°C to 74°C
Punto de ebullición 261°C
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Beilstein 2080433
Información de solubilidad Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.97
Porcentaje de pureza ≥98%