Learn More
2,5-dibromo-p-xileno, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
2,5-Dibromo-p-xylene is used as a liquid crystal material. It is also used as an intermediate in agrochemicals and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2,5-dibromo-p-xileno se utiliza como un material de cristal líquido. También se utiliza como intermediario en agroquímicos y en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en tolueno, etanol caliente y metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y álcalis fuertes.
2,5-dibromo-p-xileno se utiliza como un material de cristal líquido. También se utiliza como intermediario en agroquímicos y en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en tolueno, etanol caliente y metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y álcalis fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dibromo-p-xylene |
Punto de fusión | 72°C to 74°C |
Punto de ebullición | 261°C |
Cantidad | 100 g |
Olor | Odorless |
Beilstein | 2080433 |
Información de solubilidad | Soluble in toluene,hot ethanol and hot methanol.Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.97 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |