Learn More
2,5-Diclorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479963
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-61-9
Fórmula molecular C7H6Cl2
Peso molecular (g/mol) 161.025
Número MDL MFCD00000609
Clave InChI KFAKZJUYBOYVKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dichlorotoluene, benzene, 1,4-dichloro-2-methyl, toluene, 2,5-dichloro, 1,4-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,5-dichloro, pubchem3700, acmc-209exk, ksc490m7d, benzene,4-dichloro-2-methyl
PubChem CID 29572
Nombre IUPAC 1,4-dicloro-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dichlorotoluene
Punto de fusión 4°C to 5°C
Densidad 1.256
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.547
Cantidad 25 g
Número UN UN3082
Beilstein 1859112
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.03
Porcentaje de pureza 98%