Learn More
Ácido 2,5-dihidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10127943
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
490-79-9
C7H6O4
154.12
MFCD00002460
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
3469
CHEBI:17189
ácido 2,5-dihidroxibenzoico
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
490-79-9
C7H6O4
154.12
MFCD00002460
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
gentisic acid, hydroquinonecarboxylic acid, benzoic acid, 2,5-dihydroxy, 5-hydroxysalicylic acid, gensigen, gensigon, gentisate, 2,5-dioxybenzoic acid, 2,5-dhba, gentisinic acid
3469
CHEBI:17189
ácido 2,5-dihidroxibenzoico
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 5-Dihydroxybenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 204.0°C to 207.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 250 g
Beilstein 10, 384
Índice Merck 15, 4433
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in chloroform,benzene and,carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.