Learn More
2,5-Dimercapto-1,3,4-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10520571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10520571
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 115310250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-71-5 | C2H2N2S3 | 150.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-71-5
Fórmula molecular C2H2N2S3
Peso molecular (g/mol) 150.23
Número MDL MFCD00003103
Clave InChI BIGYLAKFCGVRAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,4-thiadiazole-2,5-dithiol, 2,5-dimercapto-1,3,4-thiadiazole, bismuthiol i, dimercaptothiadiazole, bismuththiol, 2,5-dimercaptothiadiazole, usaf a-8354, bismuthiol, py 61h, bismuththiol i
PubChem CID 2723630
Nombre IUPAC 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditiona
SMILES S=C1NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 165°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 27, 677
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L water (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo