Learn More
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
It is used as an intermediate in the preparation of 2.5-Dimethyl-2.5-bis(tertbutyl-peroxy)hexane to produce polyethylene copolymers and polyethylene rubbers. It is also used in the synthesis of six- and seven-membered heterocyclic boron compounds containing intramolecular N-B bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la preparación de 2,5-Dimetil-2,5-bis(terc-butil-peroxi)hexano para la producción de copolímeros de polietileno y cauchos de polietileno. También se utiliza en la síntesis de compuestos de boro heterocíclicos de seis y siete miembros que contienen enlace N-B intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua 20°C 140 g/l.
Notas
Mantener alejado de cloruro ácido, anhídridos ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Se utiliza como intermedio en la preparación de 2,5-Dimetil-2,5-bis(terc-butil-peroxi)hexano para la producción de copolímeros de polietileno y cauchos de polietileno. También se utiliza en la síntesis de compuestos de boro heterocíclicos de seis y siete miembros que contienen enlace N-B intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua 20°C 140 g/l.
Notas
Mantener alejado de cloruro ácido, anhídridos ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol |
Punto de fusión | 87°C to 91°C |
Densidad | 0.898 |
Punto de ebullición | 214°C to 215°C |
Temperatura de inflamación | 126°C (258°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 2500 g |
Beilstein | 1361437 |
Información de solubilidad | Soluble in water 20°C 140g/L. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.23 |