Learn More
2,5-Dimetil-2-hexanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434247
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3730-60-7
Fórmula molecular C8H18O
Peso molecular (g/mol) 130.23
Número MDL MFCD00021814
Clave InChI JPUIYNHIEXIFMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethyl-2-hexanol, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s, 2-hexanol, 2,5-dimethyl, 2-hexanol, 2,5-dimethyl-, s-+, acmc-209is7, 2-hexanol,2,5-dimethyl, 2-hexanol,5-dimethyl-, s, 2-hexanol,5-dimethyl-, s-+
PubChem CID 19506
Nombre IUPAC 2,5-dimethylhexan-2-ol
SMILES CC(C)CCC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethyl-2-hexanol
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Temperatura de inflamación 52°C (125°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 100 g
Número UN UN1987
Beilstein 1732761
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.23
Porcentaje de pureza 98%