Learn More
2,5-dimetilanilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11430573
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
95-78-3
C8H11N
121.18
MFCD00007743
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
7259
CHEBI:518305
2,5-dimetilanilina
CC1=CC=C(C)C(N)=C1
95-78-3
C8H11N
121.18
MFCD00007743
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline
7259
CHEBI:518305
2,5-dimetilanilina
CC1=CC=C(C)C(N)=C1
2,5-Dimethylaniline is widely used as raw materials to produce imaging chemicals like organic dyes and pigments. It is also used in the production of antioxidants, pharmaceutical, agricultural, rubber chemicals and other target organic molecules. 2,5-Dimethylaniline was also used in the synthesis of nanocomposite of multi-walled carbon nanotubes embedded in poly(2,5-dimethylaniline). 2,5-Dimethylaniline was used to study the effect of metabolites formed from 2,5-xylidine by fungi on laccase activity. The Fourier transform infrared (FTIR) and Raman spectra of 2,5-dimethylaniline was studied5. It induced transcription of lccIV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,5-dimetilanilina se utiliza ampliamente como materia prima para producir productos químicos de imagen como colorantes orgánicos y pigmentos. También se utiliza en la producción de antioxidantes, productos farmacéuticos, agrícolas, químicos de caucho y otras moléculas orgánicas objetivo. La 2,5-dimetilanilina también se utilizó en la síntesis de nanocompuestos de nanotubos de carbono de paredes múltiples integrados en poli(2,5-dimetilanilina). La 2,5-dimetilanilina se utilizó para estudiar el efecto de los metabolitos formados a partir de 2,5-xilidina mediante la actividad de la lacasa por hongos. Se estudió el espectro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) y el espectro Raman de 2,5-dimetilanilina5. Indujo la transcripción de la LccIV.
Solubilidad
soluble en agua <0,1 g/100 ml en 18 °C.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,5-Dimethylaniline
Punto de fusión 15°C
Punto de ebullición 218°C
Cantidad 100 g
Olor Characteristic
Número UN UN1711
Beilstein 2205178
Índice Merck 14,10084
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza ≥98%