Learn More
2,5-dimetilanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
21.91€ - 54.70€
CAS | 95-78-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H11N |
Peso molecular (g/mol) | 121.18 |
Número MDL | MFCD00007743 |
Clave InChI | VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline |
PubChem CID | 7259 |
ChEBI | CHEBI:518305 |
Nombre IUPAC | 2,5-dimetilanilina |
SMILES | CC1=CC=C(C)C(N)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10346690
|
Thermo Scientific Acros
146690050 |
5 g | Frasco de vidrio |
21.91€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10356690
|
Thermo Scientific Acros
146691000 |
100 g | Frasco de vidrio | N/A | ||||||
10665192
|
Thermo Scientific Acros
146695000 |
500 g | Frasco de vidrio | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
95-78-3 | |
121.18 | |
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N | |
7259 | |
2,5-dimetilanilina |
C8H11N | |
MFCD00007743 | |
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline | |
CHEBI:518305 | |
CC1=CC=C(C)C(N)=C1 |
Especificaciones
2, 5-Dimethylaniline | |
99% | |
98.5 | |
0.9700g/mL | |
Auténtico | |
1.5582 to 1.5602 | |
0.97 | |
(CH3)2C6H3NH2 | |
12, 1135 | |
2,5-xylidine, p-xylidine, 2,5-dimethylphenylamine, 2-amino-1,4-xylene, 2,5-dimethylbenzenamine, benzenamine, 2,5-dimethyl, 5-methyl-o-toluidine, 6-methyl-m-toluidine, 1-amino-2,5-dimethylbenzene, p-dimethylaniline | |
VOWZNBNDMFLQGM-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-dimetilanilina | |
7259 | |
121.18 |
11.5°C | |
95-78-3 | |
100.0 | |
218°C | |
Líquido | |
98.5% min. (GC) | |
C8H11N | |
MFCD00007743 | |
15, 10282 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,carbon tetrachloride | |
CC1=CC=C(C)C(N)=C1 | |
121.18 | |
CHEBI:518305 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Mortal en caso de inhalación.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-451-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE9100000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : el producto se oscurece si se expone a la luz y al aire
- 2,5-Dimethylaniline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.